Learn More
Ácido salicilúrico, Mikromol™
Descripción
Ácido salicilúrico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy Hippuric Acid |
| CAS | 487-54-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Hydroxy Hippuric Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[(2-hidroxibenzoil)amino]acético |
| Mostrar más |