Learn More
Ácido salicilúrico, LoGiCal
Código de producto. 30461511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461511 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461511 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0045.15
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Hippuric Acid
CAS 487-54-7
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxy Hippuric Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-hidroxibenzoil)amino]acético
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 195.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195,0532 g/mol