Learn More
Ácido salicilsalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336590 25 g Frasco de vidrio 25 g
13448358 100 g Frasco de vidrio 100 g
13438358 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10336590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133400250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-94-3
Fórmula molecular C14H10O5
Peso molecular (g/mol) 258.22
Número MDL MFCD00020252
Clave InChI WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
PubChem CID 5161
ChEBI CHEBI:9014
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylsalicylic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 139.0°C to 151.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 10,II,54
Índice Merck 15,8477
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, sparingly soluble in benzene, slightly soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylsalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.