Learn More
Ácido salicilsalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460597 500 g 500 g
11440597 25 g 25 g
11450597 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22444.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258.229 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido salicilsalicílico se utiliza en síntesis orgánica y funciona como una hormona vegetal, como ingrediente clave en productos antiacné de aplicación tópica.
Solubilidad
Se hidroliza lentamente en agua.
Notas
Sensible a la humedad.Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-94-3
Fórmula molecular C14H10O5
Peso molecular (g/mol) 258.229
Número MDL MFCD00020252
Clave InChI WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
PubChem CID 5161
ChEBI CHEBI:9014
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylsalicylic acid
Punto de fusión 132°C to 138°C
Cantidad 500 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes slowly in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 98%