Learn More
Salicilidenoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497006 10 g 10 g
11407016 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25332.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 779-84-0 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 779-84-0
Fórmula molecular C13H11NO
Peso molecular (g/mol) 197.237
Número MDL MFCD00020066
Clave InChI GVHXCXKLYZOBKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-salicylideneaniline, phenol, 2-e-phenylimino methyl, n-salicylalaniline, 2-hydroxybenzalaniline, o-hydroxy benzylidene aniline, acmc-20m6ov, acmc-1bijs, n-o-hydroxybenzylidene aniline, 2-e-phenyliminomethyl phenol, phenol,2-phenylimino methyl
PubChem CID 6740751
Nombre IUPAC 6-(anilinometilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=C2C=CC=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylideneaniline
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 151°C (2 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1367639
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylideneaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylideneaniline