Learn More
Salicilidenoanilina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11329976 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11329976 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 11329976 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338980250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylideneaniline
Nombre de nota 98%
CAS 779-84-0
Punto de fusión 49.4°C to 52.4°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H11NO
Fórmula lineal C6H5NCHC6H4(OH)
Cantidad 25 g
Sinónimo n-salicylideneaniline, phenol, 2-e-phenylimino methyl, n-salicylalaniline, 2-hydroxybenzalaniline, o-hydroxy benzylidene aniline, acmc-20m6ov, acmc-1bijs, n-o-hydroxybenzylidene aniline, 2-e-phenyliminomethyl phenol, phenol,2-phenylimino methyl
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone, dichloromethane, chloroform, slightly soluble in hexane, methanol
Clave InChI GVHXCXKLYZOBKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=C2C=CC=CC2=O
Nombre IUPAC 6-(anilinometilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
Peso molecular (g/mol) 197.24
PubChem CID 6740751
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylideneaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.