Learn More
Ácido salicílico, TRC
Código de producto. 17942155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942155 250 mg 250 miligramos
17901545 10 g 10 g
17904685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS088125250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-72-7
Fórmula molecular C7 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Benzoic acid, 2-hydroxy-, Salicylic acid (6CI,8CI), 2-Carboxyphenol, 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid, Advanced Pain Relief Callus Removers, Advanced Pain Relief Corn Removers, Clear away Wart Remover, Compound W, Dr. Scholl's Callus Removers, Dr. Scholl's Corn Removers, Dr. Scholl's Wart Remover Kit, Duofil Wart Remover, Duoplant, Freezone, Ionil, Ionil Plus, K 537, K 557, NSC 180, Phenol-2-carboxylic acid, Psoriacid-S-Stift, Retarder W, Rutranex, Salicylic Acid Soap, Salicylic acid collodion, Saligel, Salonil, Salvona Nanosal, Stri-Dex, Trans-Ver-Sal, Verrugon, o-Carboxyphenol, o-Hydroxybenzoic acid
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0317
Porcentaje de pureza >95%