Learn More
Ácido salicílico, sal sódica, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10358260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10358260 1kg Frasco de plástico 1 Kg
10573044 50g Frasco de plástico 50 g
10206900 250g Frasco de plástico 250 g
10783644 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10358260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220980010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54-21-7 | Molecular Formula: C7H5NaO3 | Molecular Weight: 160.104 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-21-7
Fórmula molecular C7H5NaO3
Peso molecular (g/mol) 160.104
Número MDL MFCD00002440
Clave InChI ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Nombre IUPAC sodio;2-hidroxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid, sodium salt
Acidez 2 ml de NaOH 0,01 N máx.
Punto de fusión de 200,0 °C
Color Marrón a marrón rojizo
Pérdida por secado 0,5 % máx. (1 g, 105 °C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2Na
Cantidad 1kg
Beilstein 10, 43
Índice Merck 15, 8469
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1000 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/9,2 ml de alcohol, 1 g/4 ml de glicerol, prácticamente insoluble en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.