Learn More
Éster pentílico del ácido salicílico 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309535 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309535 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16904200AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid-pentyl ester
CAS 2050-08-0
Nombres de analitos o componentes Salicylic acid-pentyl ester
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H16 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Salicylic acid, amyl ester (4CI), Salicylic acid, pentyl ester (6CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Amyl salicylate, NSC 403668, NSC 44877, NSC 46125, Pentyl salicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
SMILES CCCCCOC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzoato de pentilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 208.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1099 g/mol