Learn More
Ácido salicílico, Mikromol™
Descripción
Ácido salicílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylic Acid |
| CAS | 69-72-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Salicylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H6 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Lamivudine related, Salicylic acid CCI14008X, Acetylsalicylic Acid Impurity C, Carbasalate Calcium Impurity C, Hydroxyethyl Salicylate Impurity A, Lamivudine Impurity C, Mesalazine Impurity H, Sulfasalazine Impurity H, Carbasalate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-hidroxibenzoico |
| Mostrar más |