Learn More
Salicylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16444267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444267 50 g 50 g
16438378 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0167
MedChemExpress Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid
CAS 69-72-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Hydroxybenzoic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (724.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 96.22%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation