Learn More
Ácido salicílico, LoGiCal
Código de producto. 30462948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462948 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462948 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0045.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic Acid
CAS 69-72-7
Nombres de analitos o componentes Salicylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Lamivudine related, Salicylic acid CCI14008X, Acetylsalicylic Acid Impurity C, Carbasalate Calcium Impurity C, Hydroxyethyl Salicylate Impurity A, Lamivudine Impurity C, Mesalazine Impurity H, Sulfasalazine Impurity H, Carbasalate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 138.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0317 g/mol