Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylic acid |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.443g/mL |
| Cantidad | 500 g |
| Forma física | Polvo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.12 |