Learn More
Ácido salicílico beta-D-O-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30135557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135557 50 mg 50 miligramos
30005004 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08813050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7695-70-7
Fórmula molecular C13 H14 O9
Peso molecular (g/mol) 314.24
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, 2-carboxyphenyl, Glucopyranosiduronic acid, o-carboxyphenyl, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranosiduronic acid, o-carboxyphenyl (6CI,7CI), 2-Carboxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, Salicyl glucuronide, Salicyl phenolic glucuronide, Salicylic acid glucuronide, Salicylic acid phenolic glucuronide, Salicylic glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-carboxifenoxi)-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccccc2C(=O)O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic Acid beta-D-O-Glucuronide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O9/c14-7-8(15)10(12(19)20)22-13(9(7)16)21-6-4-2-1-3-5(6)11(17)18/h1-4,7-10,13-16H,(H,17,18)(H,19,20)/t7-,8-,9+,10-,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0638