Learn More
Ácido Salílico Acil Glucosido, TRC
Código de producto. 30135093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135093 25 mg 25 miligramos
30133112 2.5 mg 2.50 miligramo
30005789 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08811525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60517-74-0
Fórmula molecular C13H16O8
Peso molecular (g/mol) 300.26
Sinónimo Glucosyl Salicylate, 1-(2-Hydroxybenzoate) β-D-Glucopyranose;
SMILES OC1=C(C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=O)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic Acid Acyl Glucoside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O8/c14-5-8-9(16)10(17)11(18)13(20-8)21-12(19)6-3-1-2-4-7(6)15/h1-4,8-11,13-18H,5H2/t8-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0845