Learn More
Ácido salicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464953
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
2500g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464953 2500g 2500 g
11493980 250g 250 g
11454953 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12253.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
El ácido salicílico se utiliza como conservante de alimentos, así como en el tratamiento de muchos trastornos de la piel, como el acné, la caspa, la psoriasis y la dermatitis seborreica de la piel y el cuero cabelludo. Es un antiséptico. Se utiliza principalmente en la industria farmacéutica para la fabricación de fármacos antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y diuréticos. También se utiliza en la industria de la tintura para la fabricación de colorante azoico directo y para el teñido con mordiente ácido.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido salicílico se utiliza como conservante de alimentos, así como en el tratamiento de muchos trastornos de la piel, como el acné, la caspa, la psoriasis y la dermatitis seborreica de la piel y el cuero cabelludo. Es un antiséptico. Se utiliza principalmente en la industria farmacéutica para la fabricación de fármacos antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y diuréticos. También se utiliza en la industria de la tintura para la fabricación de colorante azoico directo y para el teñido con mordiente ácido.
Solubilidad
Soluble en teracloruro de carbono, benceno, propanol, etanol absoluto, acetona, tolueno y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, yodo, hierro y sales de hierro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-72-7
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00002439
Clave InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid
Punto de fusión De 158 °C a 160 °C
Punto de ebullición 211 °C (20 mmHg)
Beilstein 774890
Índice Merck 14,8332
Información de solubilidad Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1,443
Cantidad 2500g
Temperatura de inflamación 157 °C (315 °F)
Sensibilidad Sensible a la luz
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid