Learn More
Ácido salicílico, 99,9+%, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 11413443 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11413443 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 11413443 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0282/53
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Especificaciones
CAS 69-72-7
Punto de fusión 158 °C
Color Blanco
pH 3.6
Punto de ebullición 211 °C
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C7H6O3
Número MDL MFCD00002439
Cantidad 500 g
Sinónimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
Clave InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,12g/mol
Presión de vapor 0,3mbar 95
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.