Learn More
Ácido Salicilílico 2-O-Beta-D-Glucosido, TRC
Código de producto. 30006221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006221 50 mg 50 miligramos
30004928 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08815550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10366-91-3
Fórmula molecular C13H16O8
Peso molecular (g/mol) 300.26
Sinónimo 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-benzoic Acid, o-(Glucopyranosyloxy)-benzoic Acid, o-(β-D-Glucopyranosyloxy)-benzoic Acid, o-(β-D-Glucosyloxy)-benzoic Acid, 2-O-β-Glucopyranosylsalicylic Acid, Salicylic Acid 2-β-D-Glucoside, Salicylic Acid O-Glucoside
Nombre IUPAC 2-((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)ácido benzoico
SMILES OC[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1OC2=CC=CC=C2C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic Acid 2-O-Beta-D-Glucoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)13(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)12(18)19/h1-4,8-11,13-17H,5H2,(H,18,19)/t8-,9-,10+,11-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.08
Porcentaje de pureza >95%