Learn More
Ácido salicílico 2-O-beta-D-glucósido-D4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Salicylic Acid 2-O-beta-D-Glucoside-D4 |
| CAS | 1174218-98-4 |
| Fórmula molecular | C13 D4 H12 O8 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)benzoic-2,3,4,5-D4 Acid, 2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)benzoic-3,4,5,6-D4 Acid, o-(Glucopyranosyloxy)benzoic Acid-D4, o-(β-D-Glucopyranosyloxy)benzoic Acid-D4, o-(β-D-Glucosyloxy)benzoic Acid-D4, 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)benzoic Acid-D4, 2-O-β-D-Glucosylsalicylic Acid-D4, 2-O-β-Glucopyranosylsalicylic Acid-D4, Salicylate 2-O-β-D-Glucoside-D4, Salicylic Acid 2-β-D-Glucoside-D4, Salicylic Acid O-Glucoside-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)13(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)12(18)19/h1-4,8-11,13-17H,5H2,(H,18,19)/t8-,9-,10+,11-,13-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 304.286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.11 |