Learn More
Ácido salicílico-13C6, TRC
Código de producto. 30012706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012706 1 mg 1 miligramo
30004826 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0881281MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189678-81-6
Fórmula molecular 13C6 C H6 O3
Peso molecular (g/mol) 144.08
Sinónimo Salicylic acid-13C6 (phenyl-13C6), 2-Carboxyphenol-13C6, 2-Hydroxybenzene-13C6-carboxylic acid, o-Carboxyphenol-13C6, o-Hydroxybenzoic acid-13C6, 2-Hydroxy-1,2,3,4,5,6-13C6-benzoic acid
Nombre IUPAC 2-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-ácido carboxílico
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic Acid-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0518
Porcentaje de pureza >95%