Learn More
Ácido salicilhidroxámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424533 10 g 10 g
11403990 25 g 25 g
11434533 50 g 50 g
11413990 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11424533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11528.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-73-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
It is widely used for a variety of roles in biology and medicine as a chelating therapy. It inhibits bacterial or fungi growth by interfering with iron uptake. It is also active as a inhibitor of enzyme involved in tumour growths. These compounds are used as extractants for the separation of valuable metals or minerals including copper, lead, gold, other rare earth metals and kaolin. Hydroxamic acids are also used to produce corresponding isocyanates by dehydration followed by rearrangement reaction. It is also used as a common ligand utilized in the synthesis of metallacrowns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza ampliamente para varios roles en biología y medicina como terapia quelante. Inhibe el crecimiento bacteriano o de los hongos al interferir en la absorción de hierro. También es activo como inhibidor de la enzima involucrada en los crecimientos tumorales. Estos compuestos se utilizan como extractores para la separación de metales o minerales valiosos, lo que incluye el cobre, el plomo, el oro, otros metales térreos poco frecuentes y el caolín. Los ácidos hidroxámicos también se utilizan para producir los correspondientes isocianatos por deshidratación seguida de reacción de reorganización. También se usa como ligando común utilizado en la síntesis de las coronas de metal.
Solubility
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes. Estable en condiciones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-73-6
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00002110
Clave InChI HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
PubChem CID 66644
ChEBI CHEBI:45615
Nombre IUPAC N, 2-dihidroxibenzamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylhydroxamic acid
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 1210520
Índice Merck 14,8331
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylhydroxamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylohydroxamic acid