Learn More
Salicilhidrazida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081290 25 g Frasco de plástico 25 g
10785961 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132610250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 936-02-7 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-02-7
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007599
Clave InChI XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylhydrazide, 2-hydroxybenzhydrazide, salicyl hydrazide, salicyloyl hydrazide, salicylic acid hydrazide, salicylic hydrazide, salicyloylhydrazine, salicylohydrazide, o-hydroxybenzhydrazide, o-hydroxybenzoylhydrazide
PubChem CID 13637
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzohidrazida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylhydrazide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 147.0°C to 150.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CONHNH2
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 100
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylhydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.