Learn More
Salicilanilida, TRC
Código de producto. 30428321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428321 1 g -
30412483 250 mg 250 miligramos
30412800 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0880951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-17-2
Fórmula molecular C13H11NO2
Peso molecular (g/mol) 213.23
Sinónimo 2-(N-Phenylcarboxamido)phenol, 2-(Phenylaminocarbonyl)phenol, 2-Hydroxy-N-phenylbenzamide, 2-Hydroxybenzanilide, Ansadol, Aseptolan, HyanilidN-Phenyl-2-hydroxybenzamide, N-Phenylsalicylamide, NSC 14881, SA 88, SA 88 (biocide), Salicylanilid, Salicylic acid anilide, Salifebrin, Salinide, Salinidol, Salnide, Sherstat SLN, Shirlan, Shirlan AG, Shirlan Extra, WR 10019, o-Hydroxybenzanilide
Nombre IUPAC 2-hidroxi-N-fenilbenzamida
SMILES Oc1ccccc1C(=O)Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylanilide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO2/c15-12-9-5-4-8-11(12)13(16)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,15H,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.079