Learn More
Salicylanilide, MedChemExpress
Código de producto. 16418756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1408
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Salicylanilide demonstrates a wide range of biological activities including antiviral potency which can inhibit HIV virus by targeting HIV-1 integrase or reverse transcriptase.
Salicylanilide demonstrates a wide range of biological activities including antiviral potency which can inhibit HIV virus
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylanilide
Forma física Solid
CAS 87-17-2
Color Marrón
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo 2-Hydroxybenzanilide
Información de solubilidad DMSO : 170 mg/mL (797.26 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 213.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.23
Porcentaje de pureza 99.9%