Learn More
Salicilamida, Mikromol™
Código de producto. 17991946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991946 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17991946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1939.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Salicilamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamide
CAS 65-45-2
Nombres de analitos o componentes Salicylamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
SMILES NC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 137.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0477 g/mol