Learn More
Salicylamide, MedChemExpress
Código de producto. 16418638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418638 10 g 10 g
16412289 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16418638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0811
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Salicylamide is an inhibitor of microsomal UDP-glucuronosyltransferase. Salicylamide is an analgesic and anti-pyretic agent.
Salicylamide is an inhibitor of microsomal UDP-glucuronosyltransferase. Salicylamide is an analgesic and anti-pyretic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamide
CAS 65-45-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7NO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Hydroxybenzamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation