Learn More
Salicilamida, 99%
Código de producto. 10388650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10388650 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10236430 5 g Frasco de vidrio 5 g
10134810 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10388650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229360010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65-45-2 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-45-2
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007978
Clave InChI SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 139.0°C to 142.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on anhydrous substance)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(OH)CONH2
Cantidad 1 kg
Beilstein 10, 87
Índice Merck 15, 8465
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 0.2% in water (30°C), 10.0% in propylene glycol (5°C), soluble in alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación