Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylamide |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.1 |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
| Forma física | Polvo |