Learn More
Salicilamida, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476222 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11476222 25 g
11486222 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476222 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210283525
CAS 65-45-2
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007978
Clave InChI SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamide
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Powder