Learn More
Salicylamide, ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15607290 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607290 1 g Poly bottle 1 g
1 options
Código de producto. 15607290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 842281G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamide
Nombre de nota Matrix substance for MALDI-MS
CAS 65-45-2
Punto de fusión 140°C to 144°C
Envase Poly bottle
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C7H7NO2
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CONH2
Forma física Sólido
Número MDL MFCD00007978
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 742439
Sinónimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
Clave InChI SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 137.14
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)