missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salicilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7081003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11479712 250 g 250 g
11469712 1000 g 1000 g
11489712 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11479712 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10797.30
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 65-45-2 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol

Salicylamide is used in combination with both aspirin and caffeine in the over-the-counter pain remedies. It is used as an analgesic and as an antipyretic.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La salicilamida se usa en combinación con aspirina y cafeína en los remedios para el dolor de venta libre. Se utiliza como analgésico y antipirético.

Solubilidad
Soluble en agua (2,06 mg/ml a 25 °C), cloroformo, dimetilsulfóxido, alcohol y metanol (100 mg/ml).

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 65-45-2
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007978
Clave InChI SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Salicylamide
Punto de fusión 138°C to 142°C
Punto de ebullición 181°C (14 mmHg)
Cantidad 250 g
Beilstein 742439
Índice Merck 14,8328
Información de solubilidad Soluble in water (2.06mg/ml at 25°C),chloroform,dimethyl sulfoxide,alcohol,and methanol (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.