Learn More
Salicilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479712 250 g 250 g
11469712 1000 g 1000 g
11489712 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479712 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10797.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65-45-2 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Salicylamide is used in combination with both aspirin and caffeine in the over-the-counter pain remedies. It is used as an analgesic and as an antipyretic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La salicilamida se usa en combinación con aspirina y cafeína en los remedios para el dolor de venta libre. Se utiliza como analgésico y antipirético.
Solubilidad
Soluble en agua (2,06 mg/ml a 25 °C), cloroformo, dimetilsulfóxido, alcohol y metanol (100 mg/ml).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-45-2
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007978
Clave InChI SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamide
Punto de fusión 138°C to 142°C
Punto de ebullición 181°C (14 mmHg)
Cantidad 250 g
Beilstein 742439
Índice Merck 14,8328
Información de solubilidad Soluble in water (2.06mg/ml at 25°C),chloroform,dimethyl sulfoxide,alcohol,and methanol (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%