Learn More
Salicilamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327576 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327576 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16903400AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylamide
CAS 65-45-2
Nombres de analitos o componentes Salicylamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
SMILES NC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 137.14
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0477 g/mol