Learn More
Salicilaldoxima, TRC
Código de producto. 30427981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427981 500 mg 500 miligramos
30413405 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS881485500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
SMILES ON=Cc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-(hidroxiiminometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 137.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477