Learn More
Salicilaldoxima, TRC
Código de producto. 30413322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413322 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30413322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS881485250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
SMILES ON=Cc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-(hidroxiiminometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 137.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477