Specifications
| Nombre del producto químico o material | Salicylaldoxime |
| Punto de fusión | 56°C to 59°C |
| Color | Burdeos a morado rojizo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | 2-(HO)C6H4CH=NOH |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 08, 49 |
| Índice Merck | 15, 8464 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Salicylaldoxime