Learn More
Salicilaldehído, TRC
Código de producto. 30138342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138342 500 g 500 g
30133812 100 g 100 g
30040448 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS088145500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-02-8
Fórmula molecular C7 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Sinónimo Salicylaldehyde, Benzaldehyde, 2-hydroxy-, Salicylaldehyde (8CI), 2-Hydroxybenzaldehyde, 2-Formylphenol, 2-Hydroxy-1-benzaldehyde, NSC 112278, NSC 49178, NSC 83559, NSC 83560, NSC 83561, NSC 83562, NSC 97202, Salicylal, Salicylic aldehyde, o-Formylphenol, o-Hydroxybenzaldehyde
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzaldehído
SMILES Oc1ccccc1C=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Salicylaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0368
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.