Learn More
Hidrazona de salicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469927 5 g 5 g
11479927 25 g 25 g
11489927 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22878.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3291-00-7 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3291-00-7
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00007626
Clave InChI RHPIFAMEPPCHGX-AATRIKPKSA-N
Sinónimo salicylaldehyde hydrazone, benzaldehyde, 2-hydroxy-, hydrazone, 2-methanehydrazonoylphenol, salicylic aldehyde hydrazone, 1-salicylidenehydrazine, 6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, acmc-1ap22, myunwhtzyxucik-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,2-hydroxy-, hydrazone
PubChem CID 6746399
SMILES NN\C=C1/C=CC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldehyde hydrazone
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 6-(hidracinilmetilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%