Learn More
Salicilaldehído azina, Mikromol™
Descripción
Salicilaldehído azina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylaldehyde Azine |
| CAS | 959-36-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Salicylaldehyde Azine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Salicylaldehyde Azine, Benzaldehyde, 2-hydroxy-, [(2-hydroxyphenyl)methylene]hydrazone (9CI), 2,2'-Dihydroxybenzalazine, Bis[2-hydroxybenzaldehyde] hydrazone, N,N'-Bis(salicylidene)hydrazine, NSC 695048, NSC 864, Salazine, Salicylalazine, Salicylaldazine, Salicylazine, o-Hydroxybenzaldazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)9-15-16-10-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,17-18H/b15-9+,16-10+ |
| SMILES | Oc1ccccc1\C=N\N=C\c2ccccc2O |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-[(E)-(2-hidroxifenil)metilidenohidrazinilideno]metil]fenol |
| Mostrar más |