Learn More
Salicilaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474924
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474924 2500 g 2500 g
11454924 100 g 100 g
11464924 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474924 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13833.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-02-8 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Precursor to a variety of chelating agents.Salicylaldehyde is used as a precursor to prepare catechol, benzofuran, salicylaldehydimine and 3-carbethoxycoumarin. It is used for colorimetric assay of isoleucine as well as utilized for the determination of primary amine by fluorescence method. It is a key starting material to a various chelating agents. It is used as flavor and fragrance components. Its derivative salicylaldehyde thiosemicarbazone is used for the simultaneous determination of molybdenum and iron by spectrophotometric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Precursor de una variedad de agentes quelantes. El salicilaldehído se utiliza como precursor para preparar catecol, benzofurano, salicilaldehidimina y 3-carbetoxicumarina. Se utiliza para el ensayo colorimétrico de isoleucina, así como para la determinación de la amina primaria por método de fluorescencia. Es un material de partida clave para varios agentes quelantes. Se utiliza como componente de sabor y fragancia. Su derivado salicilaldehído tiosemicarbazona se utiliza para la determinación simultánea de molibdeno y hierro por método espectrofotométrico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, acetona, benceno y la mayoría de los disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes reductores fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-02-8
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00003317
Clave InChI SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldehyde
Punto de fusión -7°C
Densidad 1.168
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.573
Cantidad 2500 g
Beilstein 471388
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,8326
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and most organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.