Learn More
Salicilaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Precursor to a variety of chelating agents.Salicylaldehyde is used as a precursor to prepare catechol, benzofuran, salicylaldehydimine and 3-carbethoxycoumarin. It is used for colorimetric assay of isoleucine as well as utilized for the determination of primary amine by fluorescence method. It is a key starting material to a various chelating agents. It is used as flavor and fragrance components. Its derivative salicylaldehyde thiosemicarbazone is used for the simultaneous determination of molybdenum and iron by spectrophotometric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Precursor de una variedad de agentes quelantes. El salicilaldehído se utiliza como precursor para preparar catecol, benzofurano, salicilaldehidimina y 3-carbetoxicumarina. Se utiliza para el ensayo colorimétrico de isoleucina, así como para la determinación de la amina primaria por método de fluorescencia. Es un material de partida clave para varios agentes quelantes. Se utiliza como componente de sabor y fragancia. Su derivado salicilaldehído tiosemicarbazona se utiliza para la determinación simultánea de molibdeno y hierro por método espectrofotométrico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, acetona, benceno y la mayoría de los disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes reductores fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y halógenos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylaldehyde |
| Punto de fusión | °C to 7°C |
| Densidad | 1.168 |
| Punto de ebullición | 197°C |
| Temperatura de inflamación | 76°C (168°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Índice de refracción | 1.573 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 471388 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Salicylaldehyde
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylaldehyde