Learn More
Salicilaldehído-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylaldehyde-13C6 |
| CAS | 1649426-95-8 |
| Fórmula molecular | 13C6 C H6 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 128.077 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.057 |