Descripción
Salicilaldazina, MP Biomedicals, Cantidad: 100 g, Peso molecular: 240,262, CAS: 959-36-4, Clave InChI: SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N, Nombre IUPAC: 6-[[2-[(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metil]hidracinil]metilideno]ciclohexa-2,4-dien-1-ona, Fórmula molecular: C14H12N2O2, PubChem CID: 6849893
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylaldazine |
| CAS | 959-36-4 |
| Fórmula molecular | C14H12N2O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone |
| Clave InChI | SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 6-[[2-[(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metil]hidracinil]metilideno]ciclohexa-2,4-dien-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.262 |
| PubChem CID | 6849893 |