Learn More
Salicyl-AMS, MedChemExpress
Código de producto. 16481119
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481119 1 mg 1 miligramo
16476967 5 mg 5 miligramos
16454248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481119 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108941
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Salicyl-AMS is a mycobactin biosynthesis inhibitor which can also inhibit M. tuberculosis growth in vitro under iron-limited conditions.
Salicyl-AMS is a mycobactin biosynthesis inhibitor which can also inhibit M. tuberculosis growth in vitro under iron-limited conditions.
Specifications
Nombre del producto químico o material Salicyl-AMS
CAS 863238-55-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N6O8S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 90.5 mg/mL (194.03 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC(C2=C(O)C=CC=C2)=O)=O)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4N=C3)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 466.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.43
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation