Learn More
Salicina, MP Biomedicals
Código de producto. 11436222 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11436222 5 g
11446222 10 g
11456222 25 g
11466222 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11436222 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210283305
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La salicina es un sustrato paraβ -glucosidasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-52-3
Fórmula molecular C13H18O7
Peso molecular (g/mol) 286.28
Número MDL MFCD00006590
Clave InChI NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Sinónimo salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[2-(hidroximetil)fenoxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicin
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.3
Forma física Powder