Learn More
Salicin, MedChemExpress
Código de producto. 16481318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481318 5 g 5 g
16422356 500 mg 500 miligramos
16402509 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0149
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Salicin is a natural COX inhibitor.
Salicin is a natural COX inhibitor.
Specifications
Nombre del producto químico o material Salicin
CAS 138-52-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18O7
Cantidad 5 g
Sinónimo D-(−)-Salicin Salicoside
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (523.96 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC=CC=C2CO
Peso molecular (g/mol) 286.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.28
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death