Learn More
Thermo Scientific™ SalI (10 U/μL)
Código de producto. 10344330 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
2000 unidades
5 x 1.500 unidades
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
2000 unidades
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10344330 1500 U 1500 unidades
10242440 5 x 1.500 unidades paquete de 5
10344190 2000 unidades 2000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10344330 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0641
Edge
La enzima de restricción SalI reconoce sitios G^TCGAC y corta mejor a 37 °C en tampón O.
ADN lambda digerido con SalI, agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Cantidad 1500 U
Tipo de producto Sall