Learn More
Thermo Scientific™ SalI (10 U/μL)
Código de producto. 10242440 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
2000 unidades
5 x 1.500 unidades
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
2000 unidades
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10242440 5 x 1.500 unidades paquete de 5
10344190 2000 unidades 2000 unidades
10344330 1500 U 1500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10242440 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0642
La enzima de restricción SalI reconoce sitios G^TCGAC y corta mejor a 37 °C en tampón O.
ADN lambda digerido con SalI, agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G▵T C G A C...3'
3'...C A G C T▵G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
  • 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
  • Sall se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces mayor a la recomendada de SalI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión de ADN integrado en agarosa
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles
  • Eco88I, SmoI, XhoI
Nota:
La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH >8 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity). Las formas súperhelicoidales de pBR322 y pUC necesitan una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada de SalI para conseguir una digestión completa. Con la incubación a 25 °C se obtiene una actividad del 50 al 75 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, No es sensible a la metilación de la presa, No sensible a la metilación de Dcm
Enzima Sal I
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 5 x 1.500 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional