Learn More
Salermide, MedChemExpress
Código de producto. 16479796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479796 50 mg 50 miligramos
16475977 5 mg 5 miligramos
16464516 100 mg 100 miligramos
16413258 10 mg 10 miligramos
16412696 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16479796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101073
MedChemExpress Salermide is an inhibitor of Sirt1 and Sirt2; can cause strong cancer-specific apoptotic cell death.
Salermide is an inhibitor of Sirt1 and Sirt2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salermide
CAS 1105698-15-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22N2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.75 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O)=C1)C(C)C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 394.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death