Learn More
Cloruro de Salbutamon, TRC
Código de producto. 30420717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420717 25 mg -
30426846 10 mg 10 miligramos
30420527 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08550025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41489-89-8
Fórmula molecular C13 H19 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 273.76
Sinónimo 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. J (EP) as Hydrochloride, Salbutamone Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetilfenil]etanola; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride (Salbutamone Hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1132
Porcentaje de pureza >95%